주요 문서
ATEH98B84BBE
AstaTech, Inc.
3-IODO-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4IN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChI key
OAVQTXRIHZMZFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=147475
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98649
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)