주요 문서
ATEH9873999B
AstaTech, Inc.
6-(METHYLAMINO)HEXANOIC ACID HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8-6-4-2-3-5-7(9)10;/h8H,2-6H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
AILMWCOKRFHBHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=200557
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)