주요 문서
ATEH98739831
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(1-BENZHYDRYLAZETIDIN-3-YLIDENE)ACETATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (1-benzhydryl-3-azetidinylidene)acetate
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-22-18(21)12-15-13-20(14-15)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-12,19H,13-14H2,1H3
InChI key
PCTFTVPSYXDECJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91262
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10119
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)