주요 문서
ATEH98739807
AstaTech, Inc.
1-CBZ-PIPERIDIN-4-YLIDENE-ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
{1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-piperidinylidene}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c17-14(18)10-12-6-8-16(9-7-12)15(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10H,6-9,11H2,(H,17,18)
InChI key
NGSLTFIGWWOKHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5555
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57782
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)