주요 문서
ATEH984B2F63
AstaTech, Inc.
2,5-DIFLUOROBENZENE-1,4-DIOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI key
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=216719
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93458
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)