주요 문서
ATEH97E80527
AstaTech, Inc.
(SP-4-2)-[4,4'-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-2,2'-BIPYRIDINE-KAPPAN1,KAPPAN1']DIBROMO-NICKEL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
545.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
dinickel(2+) 4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine dibromide
Inchi Code
1S/C18H24N2.2BrH.2Ni/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;;;;/h7-12H,1-6H3;2*1H;;/q;;;2*+2/p-2
InChI key
LCEMCXWAFWZLBQ-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=202046
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D81649
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)