주요 문서
ATEH97BAE464
AstaTech, Inc.
4-THIA-5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE 4,4-DIOXIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.2
MDL number:
Iupac Name
4-thia-5-azaspiro[2.4]heptane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)5(1-2-5)3-4-6-9/h6H,1-4H2
InChI key
QVFDGKZVQNOJAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=184173
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT12413
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)