주요 문서
ATEH97A4DBEF
AstaTech, Inc.
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)CYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,6-dichlorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
InChI key
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=169057
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC4820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)