주요 문서
ATEH97A4DB9E
AstaTech, Inc.
POTASSIUM 5-CHLOROBENZO[D]OXAZOLE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.67
MDL number:
Iupac Name
potassium 5-chlorobenzo[d]oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4ClNO3.K/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
PNWKXWDBLXRILF-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
WHITE SOLID
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=215920
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT24296
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)