주요 문서
ATEH96F12528
AstaTech, Inc.
5-BROMOTHIOPHEN-2-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenol
Inchi Code
1S/C4H3BrOS/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2,6H
InChI key
JAKVDAWKIXMPHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=149613
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C72253
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)