주요 문서
ATEH961DE2D6
AstaTech, Inc.
1,3-DIOXOISOINDOLIN-2-YL (TERT-BUTOXYCARBONYL)GLYCINATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
320.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-dioxoisoindolin-2-yl (tert-butoxycarbonyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H16N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-8-11(18)23-17-12(19)9-6-4-5-7-10(9)13(17)20/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)
InChI key
GOUMYVDROFSDHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209777
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23485
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)