주요 문서
ATEH95EB7752
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-FLUORO-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-3-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c9-8-4(10)1-2-6-7(8)5(11)3-12-6/h1-2,5,11H,3H2
InChI key
IRFNWOYKAKQHOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175126
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)