주요 문서
ATEH95E59284
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-OXA-6-AZASPIRO[3.4]OCTANE-6-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl 2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(18-8-12-4-2-1-3-5-12)15-7-6-14(9-15)10-17-11-14/h1-5H,6-11H2
InChI key
GBFOOYUUIJXKCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123080
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)