주요 문서
ATEH93EDCD5D
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-2-1-6-4-9(11)5-7(6)3-8/h1-3,9H,4-5,11H2
InChI key
RWAVYCTUVYJSMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=178335
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT10840
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)