주요 문서
ATEH75DC017E
AstaTech, Inc.
5-FORMYLFURAN-2-CARBONITRILE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-formyl-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H3NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
InChI key
PUQKOVRPNHYQIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172881
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90474
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)