주요 문서
ATEH75DC0178
AstaTech, Inc.
3-ETHOXYPROP-1-YNE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-ethoxyprop-1-yne
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
ADJMUEKUQLFLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172697
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90311
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)