주요 문서
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)