주요 문서
ATEH57C9A603
AstaTech, Inc.
4-METHOXYBUTAN-1-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-methoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
InChI key
YUUFAJOXLZUDJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158053
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)