주요 문서
ATEH57C9A476
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (CYCLOPROPYLMETHYL)CARBAMATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
tert-butyl cyclopropylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-7-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
ZPOIEEISPMGDRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=144765
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C12800
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)