주요 문서
ATEH11AB2542
AstaTech, Inc.
2-[(OXAN-4-YL)AMINO]ACETONITRILE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c8-3-4-9-7-1-5-10-6-2-7/h7,9H,1-2,4-6H2
InChI key
AUGKNGALJZGBES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124289
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15264
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)