콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

ATEH03ABA0E9

AstaTech, Inc.

4-METHYL-2,3-DIHYDROFURO[2,3-B]PYRIDIN-5-AMINE

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.

Iupac Name

4-methyl-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridin-5-amine

Inchi Code

1S/C8H10N2O/c1-5-6-2-3-11-8(6)10-4-7(5)9/h4H,2-3,9H2,1H3

InChI key

VRJZMAFTCDAQNA-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Product Link

http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=119895

MSDS

http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=97227


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.