주요 문서
ATEH03AB7A6B
AstaTech, Inc.
PYRIDIN-4-YL-METHANETHIOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChI key
YUWAUUTYKFAJBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18336
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)