주요 문서
ATEH03AB3EDF
AstaTech, Inc.
DIETHYL 2-(2,2,2-TRIFLUOROACETYL)SUCCINATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)succinate
Inchi Code
1S/C10H13F3O5/c1-3-17-7(14)5-6(9(16)18-4-2)8(15)10(11,12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VFUJVMLDXHUHOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114555
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)