주요 문서
ATE959441638
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-FLUORO-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-5(9)3-4-1-2-10-7(4)11-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
VJXFQZOLFOEPAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=112232
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17197
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)