주요 문서
ATE959441184
AstaTech, Inc.
METHYL 3-BROMO-5-IODOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
346.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-iodothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrIO2S/c1-10-6(9)5-3(7)2-4(8)11-5/h2H,1H3
InChI key
MFCJWEBFVJZNRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111007
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57934
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)