주요 문서
ATE959441137
AstaTech, Inc.
2-AMINO-N-(2-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)11-9(12)6-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
FVEBHWMTYMXJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111646
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB22059
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)