주요 문서
ATE959437521
AstaTech, Inc.
6-((METHYLSULFONYL)THIO)HEXANOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-{[methyl(dioxido)sulfanyl]sulfanyl}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O4S2/c1-13(10,11)12-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
FELVFSYUZJCULW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108506
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13495
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)