주요 문서
ATE939883575
AstaTech, Inc.
5-BROMO-3-ETHYL-2-METHYL-1-BENZOTHIOPHENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-3-ethyl-2-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C11H11BrS/c1-3-9-7(2)13-11-5-4-8(12)6-10(9)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
VZNRYLCNHFEOQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102504
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16916
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)