주요 문서
ATE638639603
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-5-(CYCLOPENTYLOXY)PYRIMIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-5-(cyclopentyloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c10-9-11-5-8(6-12-9)13-7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
MANHSBQXHPLZSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100582
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=92044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)