주요 문서
ATE517257220
AstaTech, Inc.
TRANS-1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-4-(ETHOXYCARBONYL)PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3S,4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(ethoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO6/c1-5-19-11(17)9-7-14(6-8(9)10(15)16)12(18)20-13(2,3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,15,16)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
BHOJIKSQYLVZHD-RKDXNWHRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94159
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13159
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)