주요 문서
ATE517254806
AstaTech, Inc.
5-AZASPIRO[2.4]HEPTAN-7-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
Iupac Name
5-azaspiro[2.4]heptan-7-ol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-5-3-7-4-6(5)1-2-6/h5,7-8H,1-4H2
InChI key
BHIQRZLQBMERJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=94642
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16107
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)