주요 문서
ATE517248414
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDIN-3-OL HBR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridin-3-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10N2O.BrH/c11-8-3-6-1-2-9-4-7(6)5-10-8;/h3,5,9H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
InChI key
SDAXYRVAJILURJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8439
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66263
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)