주요 문서
ATE514322029
AstaTech, Inc.
2-VINYL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-vinylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)11(12)13-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI key
KTLPNEZOGCOFJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86566
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)