주요 문서
ATE514321896
AstaTech, Inc.
3-BENZYL-3AZABICYCLO[3.2.1]OCTAN-8-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,5S)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-12-6-7-13(14)10-15(9-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
InChI key
QBGJTVIWVSLDFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86433
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14385
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)