주요 문서
ATE514317035
AstaTech, Inc.
(2,3-DIHYDROFURO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)METHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydrofuro[2,3-c]pyridin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c10-4-6-5-11-8-3-9-2-1-7(6)8/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI key
UFIVYMCHSGNVMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
94%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=81585
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F12475
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)