주요 문서
ATE514316053
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-BROMO-2-(DIETHOXYPHOSPHORYL)ACETATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C10H20BrO5P/c1-6-14-17(13,15-7-2)8(11)9(12)16-10(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI key
YLZQCXBJSCWQHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80619
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11408
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)