주요 문서
ATE514315442
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-5-NITROINDOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-fluoro-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2/c9-7-4-6(11(12)13)3-5-1-2-10-8(5)7/h3-4,10H,1-2H2
InChI key
HRSVTAASZBEJPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79997
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10795
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)