주요 문서
ATE514313794
AstaTech, Inc.
(5-AMINOPYRIDIN-2-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-aminopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6,11H2
InChI key
WLTDBVJBSRJJRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78349
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30173
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)