주요 문서
ATE514310711
AstaTech, Inc.
3-(AMINOMETHYL)BENZAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H2,10,11)
InChI key
HYHLWVJLJXARGY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75279
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y10174
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)