주요 문서
ATE458963135
AstaTech, Inc.
METHYL 6-BROMONAPHTHALENE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-bromo-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)11-4-2-3-8-7-9(13)5-6-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI key
ZYTSEBOFQXUODK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72025
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)