주요 문서
ATE458963110
AstaTech, Inc.
4-(3-AMINOPHENOXY)BENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(3-aminophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-2-1-3-12(8-10)17-11-6-4-9(5-7-11)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI key
XBSWHOWJHICZQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72000
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)