주요 문서
ATE458962794
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(5-CYANOPYRIDIN-2-YL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-cyano-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-5-4-12(10-16)11-17-13/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
InChI key
CUKYCLGXUNOINC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71687
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20692
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)