주요 문서
ATE456787001
AstaTech, Inc.
1-ETHOXY-2,2-DIFLUOROETHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethoxy-2,2-difluoroethanol
Inchi Code
1S/C4H8F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3-4,7H,2H2,1H3
InChI key
WEEOMNFWRCDRJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66035
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30106
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)