주요 문서
ATE456785058
AstaTech, Inc.
4-(BROMOMETHYL)HEPTANE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(bromomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
ZVWCWXUOSBDXEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64038
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78361
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)