주요 문서
ATE456784621
AstaTech, Inc.
2,4-DIAMINOPYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-diamino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)(H4,6,7,8,9)
InChI key
GGZRCTWHSWYCFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63323
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77901
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)