주요 문서
ATE448432854
AstaTech, Inc.
1-PHENYLCYCLOHEXANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
153 C/20 mmHg
mp
58-62 C
Iupac Name
1-phenylcyclohexanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-12(9-5-2-6-10-12)11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,13H,2,5-6,9-10H2
InChI key
DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59528
Boiling point
153 C/20 mmHg
Melting Point
58-62 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75227
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)