주요 문서
ATE448432094
AstaTech, Inc.
1-CYCLOPROPYL-2,2,2-TRIFLUORO-ETHANONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanone
Inchi Code
1S/C5H5F3O/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
LMJNTMDORMMGOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
90%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58425
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=74480
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)