주요 문서
ATE448431693
AstaTech, Inc.
METHYL 4-CHLORO-5,8-DIMETHYLQUINOLINE-2-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-chloro-5,8-dimethyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-7-4-5-8(2)12-11(7)9(14)6-10(15-12)13(16)17-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZZZZIDLGBNSAPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58015
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73888
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)