주요 문서
ATE443547958
AstaTech, Inc.
BENZYL (AZEPAN-3-YLMETHYL)CARBAMATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl (azepan-3-ylmethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c18-15(19-12-13-6-2-1-3-7-13)17-11-14-8-4-5-9-16-10-14/h1-3,6-7,14,16H,4-5,8-12H2,(H,17,18)
InChI key
GMKHHBJBFHHQBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56164
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73134
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)