주요 문서
ATE443544577
AstaTech, Inc.
2-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-2-3(10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
InChI key
APIMXAGCLCGUGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53682
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)